Protease hämmare, Halt
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
78410 78415 78425 78429 78430 78437 78438 78439 87785 87786
PIER78410EA 5000 SEK
PIER78410 PIER78415 PIER78425 PIER78429 PIER78430 PIER78437 PIER78438 PIER78439 PIER87785 PIER87786
Protease hämmare, Halt
Cellodling-supplement och -tillsatser
Halts protease hämmare erbjuder ett brett skyddsspektrum i en enda bruksfärdig vätska. Halt skyddar mot proteinnedbrytning initierad av serin, cystein och asparaginsyra-proteaser och aminopeptidaser. Metalloproteaser hämmas genom tillvald användning av 0,5 M EDTA. Halt 100X-stamlösning gör det enkelt att dispensera önskad mängd (10 µl per 1 ml) proteashämmare i buffert eller lyseringsreagens före proteinextraktion från odlade celler, djur- och växtvävnad, jäst eller bakterier. Halts proteas hämmarblandning är kompatibel med reagens för proteinextraktion från Thermo Scientific Pierce. Den EDTA-fria sammansättningen från Halt är idealisk för beredning av prover som ska analyseras med 2-D-gelelektrofores, immobiliserad metallkelat-affinitetskromatografi (IMAC) och andra nedströms tillämpningar där kelaterande medel ingår.
  • Dämpar effektivt proteolytisk aktivitet i detergentbaserad cellyseringsreagens
  • Praktisk förpackning – idealisk engångsförpackning för småskalig eller oregelbunden användning; 5 ml-förpackning finns för större provvolym
  • EDTA-fri sammansättning – metalloproteaser kan hämmas genom tillförande av tillvald EDTA-stamlösning; EDTA-fri sammansättning hämmar proteolytisk aktivitet (med undantag för metalloproteaser) i tillämpningar där EDTA kan påverka proteinstabilitet och funktion; utelämnar EDTA för att förhindra interferens med påföljande analyser eller reningsmetoder exempelvis immobiliserad metallkelat-affinitetskromatografi (IMAC)
  • Stabil kyld stamlösning – sparar dyrbart frysutrymme; du behöver inte vänta på att tabletten ska lösas upp; enkel dispensering av korrekt mängd hämmare