Fosfatas hämmare, Halt
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
78420 78426 78427 78428
PIER78420EA 3925 SEK
PIER78420 PIER78426 PIER78427 PIER78428
Fosfatas hämmare, Halt
Cellodling-supplement och -tillsatser
Fosforylering och defosforylering är en molekylär på/av-knapp som reglerar ett antal viktiga biologiska processer i cellen som signaltransduktion, celldelning och apoptos. Halts fosfatas hämmarblandning bevarar fosforyleringen av proteiner i cellysat och vävnadsextrakt.
  • Allt-i-ett-lösning – Halt fosfatas hämmarblandning hämmar både serin/treonin och proteintyrosinfosfataser
  • Kompatibel med standardproteinanalyser
  • Användarvänlig förvaring vid 2–8 °C – Halts fosfatas hämmarblandning kräver inte frysförvaring
  • Praktisk storlek – 1 ml blandning skyddar upp till 100 ml prov
Blandningen innehåller fyra fosfatas hämmare med bred specificitet, nämligen natriumfluorid, natriumortovanadat, natriumpyrofosfat och natriumglycerofosfat. Till skillnad från andra kommersiellt tillgängliga blandningar med fosfatas hämmare, som skyddar mot antingen serin-/treoninfosfataser eller proteintyrosinfosfataser, skyddar Halt fosfatas hämmareblandning fosfoproteiner mot båda fosfatasfamiljerna. Praktisk 100X-förpackning. Blandningen är stabil vid 4 °C och kompatibel med de vanligaste proteinanalyserna, som Bradford-baserade analyser.