Strippningbuffert för Western-blot, Restore PLUS™
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Vissa antikroppar är svåra att avlägsna från Western-blots och kräver längre inkubationstider eller inkubationstemperaturer som är högre än 22 °C. Restore PLUS™-strippningsbuffert för Western-blotting har utvecklats för att minska inkubationstiderna för inkubation vid rumstemperatur. Högaffinitetsantikroppar kan snabbt och effektivt avlägsnas från Western-blots utan att man tar bort överförda proteiner, vilket innebär att man kan göra flera probningar av målet.
- Färdig och enkel att använda – ingen lösning krävs, ingen störande lukt och förvaring vid rumstemperatur
- Kompatibel med de vanligast använda reagensen och annat material för Western-blotting – används på nitrocellulosa- och PVDF- membran, torr eller våt förvaring; fungerar med valfri stoppbuffert, enzymkonjugat och kemiluminiscerande substrat
- Kostnadseffektivt – sparar tid och prover; använd strippblotting effektivt första gången
- Robust men skonsam – överförda proteiner kan fortsätta användas; strippa samma blot upp till fem gånger
- Flexibel – strippa och gör nya probningar för att optimera antikroppskoncentrationerna; strippa och gör nya probingar för nya antigener av intresse