Automatisk analytisk spruta, eVol® XR
Leverantör: SGE a Trajan company
2910020 2910021 2910022 2910023 2910024 2910025 2910026 2910027 2910320 2910322 2910324 2910029 2910028 2910329 2910035 2910037 2910335 2910205
548-1349EA 1625 SEK
548-1349 548-1350 548-1351 548-1352 548-1353 548-1354 548-1427 548-1428 548-1431 548-1432 548-1433 548-1430 548-1429 548-1434 548-1515 548-2355 548-2356 548-1514
Automatisk analytisk spruta, eVol® XR
Sprutor Sprutor, kromatografi
eVol® är en kombination av två precisionssystem: ett digitalt, elektroniskt styrsystem och XCHANGE®-anpassad analytisk spruta. Resultatet är ett digitalt styrt dispenseringssystem med positivt deplacement som kan programmeras så att den utför en mängd olika vätskehanteringsprocedurer både reproducerbart och exakt.
  • Precise user-independent handling procedures
  • XCHANGE® analytical syringes can be easily and quickly changed allowing them to be dedicated to individual liquids and methods preventing possible cross-contamination of reagents
  • Perfect solution for accurately aspirating and dispensing both aqueous and non aqueous liquids
Tillämpningar: beredning av kalibreringsstandarder, tillsats av interna standarder och provspädning. Endast fem XCHANGE®-sprutor behövs för dispensering av vätskevolymer i området 0,2 till 1000 μl.
eVol® är användarvänlig med pekhjul och en färgdisplay. Den smarta menyn ger snabbt och logiskt åtkomst till alla funktioner. Programmeringsfunktionerna är intuitiva och inkluderar hjälp- och meddelandeskärmar.
eVol® kan enkelt kalibreras så att dispenseringen alltid är exakt och i enlighet laboratoriestandarderna (till exempel GLP, GMP, FDA). Den gravimetriska kalibreringsproceduren är enkel, intuitiv och kan utföras vid de intervall som önskas. Kalibreringsfaktorer kan lagras för upp till tio XCHANGE®-sprutor och kan snabbt laddas när sprutan byts.
Obs! Alla extra SGE-nålar på 25 - 250 µl kan användas med eVol®-sprutan på 50 µl. Alla extra SGE-nålar på 1 - 2,5 ml kan användas med eVol®-sprutan på 500 µl.
Leveransinformation: eVol® XR automated analytical syringe starter kit is supplied with eVol® XR electronic syringe, three eVol® syringes; 5 and 100 µl and 1 ml, stand, universal charger, instruction manual and disc with manual in multiple languages. eVol® NMR starter kit contains eVol® electronic syringe (handle), 3 eVol® syringes - 5 µl syringe is supplied with a 115 mm needle, 50 and 500 µl syringes are supplied with both 115 and 180 mm needles, stand, universal charger, comprehensive instruction manual, disc with manual in multiple languages.