Hängtermostat, ECO
Leverantör: LAUDA
L001076 L001077 L001991 L001992 L001993 L001994
461-1242EA 23050 SEK
461-1242 LAUDL001077 LAUDL001991 LAUDL001992 LAUDL001993 LAUDL001994
Hängtermostat, ECO
Termostater Termostatbad, öppna system Termostat Styrenheter
Nedsänkningstermostater med menynavigering i klartext för användarvänlig drift. Olika gränssnittsmoduler finns tillgängliga som tillbehör. ECO-dopptermostaterna kan användas med badkar från alla tillverkare tack vare skruvklämman som ingår som standard.
  • Variopump med sex justerbara steg
  • Flödesswitch för kontroll av flödet mellan intern och extern cirkulation
  • Aktuell och inställd temperatur visas samtidigt
  • Justerbart övertemperaturskydd
  • USB utgång som standard
Silver kontrollenhet: Uppvärmningseffekt 2 kW och temperaturområde upp till 200 °C. Med LCD-display.
LCD display, upplösning 0,01 °C
Möjlighet att programmera ett program och 20 steg
Gold kontrollenhet: Med fler programmeringsmöjligheter och mer avancerad än Silver kontrollenhet.
Uppvärmningseffekt 2,6 kW, temperaturområde 20 till 200 °C
TFT färgdisplay, upplösning 0,01 °C
Möjlighet att programmera fem program och 150 steg
Grafisk display av temperaturkurvor
Rampfunktion och timer
Max. pumpkapacitet:
Båda modellerna: 22 l/min, 0,55 bar
Leveransinformation: Levereras med skruvfäste för montering på valfritt bad. Ett brett sortiment tillbehör som bad och kylslinga finns tillgängligt.