Termostatbad med genomskinligt bad, ECO
Leverantör: LAUDA
L001096 L001097 L001098 L001099 L001100 L001101 L001102 L001103 L001125 L001126 L001127 L001128 L001129 L001130 L001131 L001132 L001154 L001155 L001156 L001157 L001158 L001159 L001160 L001161
461-1288EA 28975 SEK
461-1288 461-1236 LAUDL001098 461-1239 461-1289 461-1237 461-1238 461-1240 LAUDL001125 LAUDL001126 LAUDL001127 LAUDL001128 LAUDL001129 LAUDL001130 LAUDL001131 LAUDL001132 LAUDL001154 LAUDL001155 LAUDL001156 LAUDL001157 LAUDL001158 LAUDL001159 LAUDL001160 LAUDL001161
Termostatbad med genomskinligt bad, ECO
Termostater Termostatbad, öppna system Bad med löstagbara termostater
ECO-enheter med genomskinliga plastbad ger synlighet i alla fall där testprover måste observeras vid termostatering. Termostaterna med polykarbonatbad kan användas i temperaturområdet upp till 100 °C. De har en fyllnadsvolym på 5 upp till 20 liter. Silver- och guldbaden på 15 liter (eller större) rymmer upp till tre kapillära viskosimeter. Silver och Gold ET 6, ET 12 och ET 20 modellerna är utrustade med en kylslinga som standard. Bad/cirkulationstermostater har menynavigering i klartext för användarvänlig drift. Olika gränssnittsmoduler finns tillgängliga som tillbehör.
  • Variopump med
More Product Information