Kit med elektroporeringslösningar, BTXpress™
Leverantör: BTX
45-0805 45-0802
732-1285EA 7525 SEK
732-1285 732-1284
Kit med elektroporeringslösningar, BTXpress™
Nukleinsyrareagens Transformationsreagens
BTXpress™ är en lösning som bygger på en enda buffert, och har utvecklats för att snabbt och effektivt överföra gener till däggdjursceller som tidigare bedömts vara svåra att transfektera med kemiska eller andra icke-virala metoder. Transfektion med den här högpresterande elektroporeringslösningen är lika effektivt för tillförsel av både DNA och siRNA till däggdjursceller.
  • Högeffektiv transfektion av cellinjer och celler som tidigare bedömts vara svåra att transfektera
  • Låg toxicitet ger mindre skador på cellerna
  • En buffert används i stället för standardbuffert för elektroporering på alla däggdjursceller
  • Valfrihet att välja optimala elektroporeringsinställningar för att nå högst transfektionseffektivitet med BTX-instrument
  • Ökat antal tranfektioner per kit ger mer för pengarna
Som universallösning kan BTXpress™-elektroporeringsreagens användas med elektroporeringsgeneratorer, t.ex. Amaxa™ Nucleofector®.
Leveransinformation: BTXpress™High Performance Electroporation Solution finns både som kit, som inkluderar BTX Plus-kyvetter och överföringspipetter, och som endast buffert.