Kyltermostat, ECO
Leverantör: LAUDA
L001263 L001270 L001277 L001284 L001291 L001298 L001305 L001312 L001319 L001326 L001255
461-1254EA 0 SEK
461-1254 461-1255 LAUDL001277 LAUDL001284 LAUDL001291 LAUDL001298 LAUDL001305 LAUDL001312 LAUDL001319 LAUDL001326 LAUDL001255
Kyltermostat, ECO
Termostater Termostatbad, slutna system Cirkulationskylare
Kylermostat med användarvänlig menynavigering. Olika interface finns som tillbehör. Alla modeller finns med luft- eller vattenkylning.
  • Variopump med sex justerbara steg
  • Flödesswitch för kontroll av flödet mellan intern och extern cirkulation
  • Aktuell och inställd temperatur visas samtidigt
  • Justerbart övertemperaturskydd
  • USB utgång som standard
Silver kontrollenhet: Kyltermostat med Silver kontrollenhet kan användas för temperaturer upp till 200 °C. Alla modeller är utrustade med lock och ett pumpset för extern cirkulation som standard. Pumpkopplingarna är plastnipplar av hög kvalitet med 13 mm diameter.
Uppvärmningseffekt 2 kW, temperaturområde upp till 200 °C
LCD display, upplösning 0,01
Möjlighet att programmera ett program och 20 steg
Gold kontrollenhet: Kyltermostat med Gold kontrollenhet kan användas för temperaturer från −50 till -200 ° C. Levereras med lock och pumpset för extern cirkulation med M16x1 gänga som standard.
Uppvärmningseffekt 2,6 kW, temperaturområde upp till 200 °C
TFT-färgdisplay, upplösning 0,01 °C
Möjlighet att programmera fem program och 150 steg
Grafisk display av temperaturkurvor
Rampfunktion och timer
Max. pumpkapacitet:
Alla modeller: 22 L/min, 0,55 bar
Leveransinformation: Levereras med lock. S-modeller har pumpkopplingar med 13 mm diameter plastnipplar, G-modeller levereras med ett pumpset i rostfritt stål med M16×1 gänga. Vattenkylda modeller finns, kontakta oss för mer information.
Observera: Kylkapacitet vid +20, 0 och −20 ° C (−15 ° C för modeller RE 415 S och RE 415 G).