Blottingmembran, Amersham Hybond™ ECL™
Leverantör: Cytiva
RPN82D RPN132D
RPN82DEA 2950 SEK
RPN82D RPN132D
Blottingmembran, Amersham Hybond™ ECL™
Transfermembran
Hybond™ ECL™ ger utmärkt känslighet och upplösning samt låg bakgrund för alla märknings- och detektionssystem (radioaktiva, icke radioaktiva och kromogena), i synnerhet tillsammans med ECL™, ECL™ Prime och ECL™ Plex Western-detektionssystemen och detektionsreagens. Specialförpackning med skydd på båda sidor om membranen och lufttät, återförslutbar aluminiumpåse med plats för anteckning av öppningsdatum.
  • 100% nitrocellulosamembran validerad för användning med alla blottingsystem från ECL™ Western och för alla blottingtillämpningar för proteiner
  • Specialförpackning med förbättrade membranprestanda som underlättar hantering och ger jämnare resultat
Porstorlek: 0,45 µm
Minsta proteinstorlek: 7 kDa