Termostatbad med bad i rostfritt stål, ECO
Leverantör: LAUDA
L001084 L001085 L001087 L001088 L001089 L001090 L001091 L001093 L001094 L001095 L001113 L001114 L001115 L001116 L001117 L001118 L001119 L001120 L001121 L001122 L001123 L001124 L001142 L001143 L001144 L001145 L001146 L001147 L001148 L001149 L001150 L001151 L001152 L001153
461-1207EA 31675 SEK
461-1207 461-1209 461-1213 461-1215 461-1217 461-1208 461-1210 461-1214 461-1216 461-1218 LAUDL001113 LAUDL001114 LAUDL001115 LAUDL001116 LAUDL001117 LAUDL001118 LAUDL001119 LAUDL001120 LAUDL001121 LAUDL001122 LAUDL001123 LAUDL001124 LAUDL001142 LAUDL001143 LAUDL001144 LAUDL001145 LAUDL001146 LAUDL001147 LAUDL001148 LAUDL001149 LAUDL001150 LAUDL001151 LAUDL001152 LAUDL001153
Termostatbad med bad i rostfritt stål, ECO
Termostater Termostatbad, öppna system Bad med löstagbara termostater
Bad-/cirkulatortermostat med vanlig menynavigering som är idealiska för användarvänlig drift.
  • Variopump med sex justerbara steg
  • Flödesomkopplare för kontroll av flödet mellan intern och extern cirkulation
  • Samtidig visning av inställd och aktuell temperatur
  • Justerbart övertemperaturskydd
  • USB-utgång som standard
Silver kontrollenhet:
Termostatbad med Silver kontrollenhet kan användas för temperaturer upp till 200 °C. Alla modeller är utrustade med kylslinga som standard.
Värmeeffekt 2,0 kW, arbetstemperaturområde upp till 200 °C
LCD-display, upplösning 0,01 °C
Möjligt att programmera ett program och 20 steg
Gold kontrollenhet:
Termostatbad med Gold kontrollenhet kan användas för temperaturer upp till 200 °C. Alla modeller är utrustade med kylslinga som standard.
Värmeeffekt 2,6 kW, arbetstemperaturområde upp till 200 °C
TFT-färgdisplay, upplösning 0,01 °C
Möjligt att programmera fem program och 150 steg
Grafisk visning av temperaturprofiler
Rampfunktion och timer
Maximal pumpkapacitet:
Alla modeller: 22 L/min, 0,55 bar
Leveransinformation: Levereras med bad i rostfritt stål och kylslinga. E4 S-modellen levereras med lock och ett pumpset med 13mm diameter plastnipplar, E4 G-modellerna levereras med lock och ett pumpset för extern cirkulation med M16×1-gänga som standard. Ett stort sortiment tillbehör, som lock, finns tillgängligt, kontakta oss för information.