illustra™ GenomiPhi™ V2 DNA-amplifieringskit
Leverantör: Cytiva
25-6600-30
25-6600-31
25-6600-32
25-6600-30EA
2175
SEK
25-6600-30
25-6600-31
25-6600-32
illustra™ GenomiPhi™ V2 DNA-amplifieringskit
Nukleinsyrareagens
Isothermal Amplification Reagents
illustra™ GenomiPhi™ V2 DNA-amplifierings kit ingår i Phi29 DNA-polymerasfamiljen, för beredning av genomiskt DNA i miniskala. Protokollet är enkelt. Ett typiskt utbyte på 4 till 7 µg DNA kan uppnås på mindre än två timmar med minskad hanteringstid. Genomsnittlig produktlängd är >10 kb. Startmaterial för GenomiPhi-reaktioner kan vara renat DNA från kommersiella kit, egna metoder eller icke-renat cellysat.
- Snabb genomisk DNA-beredning i miniskala: 4 till 7 μg på <2 timme
- Ett enkelt protokoll för olika typer av startmaterila
- Representativ amplifiering av hela genomet
- Högkvalitativt DNA för PCR, klyvning med restriktionsenzymer, hybridisering, kloning, array-CGH för genotypning med hög provgenomströmning och DNA-arkivering