Molekylviktmarkörer, Rainbow™
Leverantör: Cytiva
RPN800E RPN755E RPN756E
RPN800EEA 2925 SEK
RPN800E RPN755E RPN756E
Molekylviktmarkörer, Rainbow™
Elektroforesreagens Molekylära viktmarkörer
Med Rainbow™ molekylviktsmarkörer går det snabbare och enklare att identifiera proteiner på SDS-polyakrylamidgel. De laddningsklara markörerna ger skarpare och mer intensiva band på gel och blot och har förbättrade bandavstånd för mer exakt angivelse av molekylvikter. Markörernas klara och distinkta färger gör det enklare att bekräfta överföringen till blotting-membran och riktning.
  • Full-Range Rainbow™-markörer (molekylvikt 12 000 till 225 000) använder 10 separata proteiner i 6 olika färger; High-Range Rainbow™-markörer (molekylvikt 12 000 till 225 000) använder 8 separata proteiner i 6 olika färger; Low-Range Rainbow™-markörer (molekylvikt 3 500 till 38 000) använder 7 separata proteiner med 5 olika färger
  • Övervaka proteinelektroforesen och bedöm överföringens effektivitet och molekylvikt hos blottade proteiner utan färgning
  • Högintensiva, för-färgade band i flera färger gör det enkelt att särskilja nära besläktade proteiner
  • För användning på SDS-PAGE
Rainbow™-molekylviktmarkörerna består av en blandning av individuellt färgsatta proteiner som kombineras för att få fram band av samma färgintensitet. Den ungefärliga proteinkoncentrationen är 1 till 2 mg/ml, beroende på produkt.
Förvaring: mellan −15 °C och −30 °C.
Beställningsinformation: Each 250 µl pack size is sufficient for use with 50 minigels (10×8 cm) or 25 large gels (20×20 cm).