Ställ för kryoboxar med centrifugrör
Leverantör: TENAK
TE25106 TE25104 TE25100 TE25102
479-0844EA 1375 SEK
479-0844 479-0843 479-0841 479-0842
Ställ för kryoboxar med centrifugrör
Ställ Ställ för kryoboxar
Rostfritt stål.
  • Kryoboxarna är säkrade med låsstav
  • Kan användas i frysboxar av alla märken
  • För kryoboxar med en höjd på upp till 130 mm
För frysbox. Ställen är speciellt gjorda för att användas med kryoboxar för centrifugrör. Passar kryoboxar med utvändig mått på upp till H×B 132×137 mm
Beställningsinformation: Cryoboxes must be ordered separately.