Ställ för kryoboxar i halv storlek
Leverantör: TENAK
TE21410 TE21414 TE21412 TE21416 TE21418 TE21420 TE21422
479-0856EA 970 SEK
479-0856 479-0858 479-0857 479-0859 479-0860 TENATE21420 TENATE21422
Ställ för kryoboxar i halv storlek
Ställ Ställ för kryoboxar
Klassiska ställ, Rostfritt stål, för förvaring av kryoboxar i flytande kväve.
  • Kan användas i de flesta frysskåp
  • Passa alla kryoboxar i halv storlek, 80×80 mm, höjd 50 mm
  • Kryoboxarna är säkrade med en låsstav
  • Suitable for cryoboxes in cardboard, polypropylene and polycarbonate
Beställningsinformation: Levereras utan kryoboxar.