Dekontamineringslösning, RNase-ExitusPlus™
Leverantör: PanReac AppliChem
RNase-ExitusPlus™ är en icke-alkalisk, icke-frätande och icke-karcinogen rengöringslösning som ger ett effektivt skydd mot RNas-kontaminering. RNase-ExitusPlus™ har visat sig inaktivera mer än 20 μg av torkat RNas i botten av mikrocentrifugrör. RNase-ExitusPlus™ är stabilt under ca 18 månader och värmetåligt. Bör förvaras vid rumstemperatur. Vid lägre temperaturer kan en fällning uppstå som lätt löses vid 37 °C. RNase-ExitusPlus™ levereras i sprejflaskor och en refillförpackning på 1 L är också tillgänglig.
- Katalytiska och kooperativa egenskaper i komponenterna orsakar en mycket snabb icke-enzymatisk och icke-sekvensspecifik nedbrytning av protein och RNas-molekyler
- Alla komponenter i RNase-ExitusPlus™ har god biologisk nedbrytbarhet och är inte skadliga eller toxiska för människor
- Inga frätande mineralsyror eller alkaliska substanser används; utrustningen skadas eller korroderar inte, inte ens vid långa inkubationstider
- Inga organiska lösningsmedel eller flyktiga komponenter, inga giftiga ångor
- Högre temperaturer än ca 50 °C påskyndar reaktionen och effektiviteten