Pipettfyllare, PIPETBOY pro
Leverantör: Integra
156403 156400 156404 156402 156401
612-3716EA 6725 SEK
612-3716 612-3711 612-3717 612-3714 612-3713
Pipettfyllare, PIPETBOY pro
Pipetter Pipettfyllare
Pipettfyllare för glas- och plastpipetter från 1 till 100 ml.
  • Extra lätt, ergonomisk pipettfyllare (190 g)
  • Mycket exakt pipettering med manuell hastighetskontroll
  • Max. pipetteringshastighet: 12 ml/s; justerbar pipetteringshastighet: 2–12 ml/s
  • Inbyggd lysdiod för optimal belysning av området runt pipetten ger exakt pipettering och mindre ansträngning för ögonen
  • NiMH-batterier av hög kvalitet (standard-AAA-typ) som räcker till 4000 uppsugnings- och dispenseringscykler på 25 ml
  • Laddningsindikatorlampa (röd: laddning behövs / grön: ansluten till ström)
Beställningsinformation: Levereras komplett med extra sterilfilter (0,45 µm), två batterier, nätadapter och väggfäste.
Ytterligare filter (0,2 och 0,45 um) kan beställas separat.