VWR®, Serologisk pipett, standard
Leverantör: VWR Collection
612-3707EA 1600 SEK
612-3707 612-3705 612-3704 612-3703 612-3702 612-3701 612-3700 612-3699 612-3698 612-3697 612-3696 612-3695
VWR®, Serologisk pipett, standard
Pipetter Pipetter, serologiska
100% hög klarhet polystyren, graderad, steril.
  • Kalibreras för dispensering med en noggrannhet som ligger inom ±3%
  • Färgkodade ränder för snabb volymidentifiering
  • Pyrogenfri
  • Med bomullspropp
Förpackning: Individuellt förpackad i papper/plast förpackning eller bulkförpackad i påsar.