Klämma för kulslipningar, KECK™
Leverantör: DWK Life Sciences
286340501 286340604 286340707 286340801 286340904
201-7121EA 83 SEK
201-7121 201-7122 SCOT286340707 201-7123 201-7124
Klämma för kulslipningar, KECK™
Klämmor Klämmor, NS-slipning
POM, färgad. För fast och säker anslutning av kulslipningar. Klämmorna är tillverkade i plast för att undvika att repa glaset, vilket lätt händer med vanliga metallklämmor.
  • Hög kemikalieresistens
  • Tål upp till 150 °C
  • Robust, lätt att sätta fast och ta loss