VWR®, PVC-fäste för E-kolvar, autoklaverbar
Leverantör: VWR Collection
444-2960EA 545 SEK
444-2960 444-2961 444-2962 444-2963 444-2964
VWR®, PVC-fäste för E-kolvar, autoklaverbar
Klämmor Universalklämmor
Information om tillbehör: * Ett skakbord levereras med mini skakapparaten och mini skakinkubatorn. OBS! Ett skakbord med hål för montering av fästen för kolvar eller provrörsställ krävs för de andra skakapparaterna. Beställs separat.