VWR®, Provrörsställ, vridbart i rostfritt stål
Leverantör: VWR Collection
444-2955EA 3625 SEK
444-2955 444-2956 444-2957 444-2958 444-2959
VWR®, Provrörsställ, vridbart i rostfritt stål
Ställ Tube Racks
Information om tillbehör: * Ett skakbord levereras med mini skakapparaten och mini skakinkubatorn. OBS! Ett skakbord med hål för montering av fästen för kolvar eller provrörsställ krävs för de andra skakapparaterna. Beställs separat.