Klotformad omrörarkoppling
Leverantör: Bohlender
C398-12 C399-12 C398-08 C393-12 C398-04
441-0076EA 1800 SEK
441-0076 441-0084 BOHLC398-08 BOHLC393-12 BOHLC398-04
Klotformad omrörarkoppling
Omrörare Omrörningsverktyg
Dessa POM-kopplingar är idealisk för att justera felaktig inpassning av axlarna mellan omröraren och omrörarskaftet. Lämplig för omrörarskaft av glas, metall eller av Bola-typ. Båda modeller är lämpliga för hastigheter upp till 1200 varv/min och kan användas för både medurs och moturs rotation.
  • Mycket god kemikalieresistens, tål temperaturer från –20 till +110 °C
  • Monteras med skruvgänga med klämring
  • Skaftet (längd 90 mm) kan göras kortare av användaren
  • Maximalt fel på inpassning 10 mm
Kraftfull överföring upp till 300 Ncm.
Powerful transmission of up to 300 Ncm.