Omrörarblad, ankare
Leverantör: Bohlender
C384-04 C384-02 C384-08 C445-08 C384-64 C384-10 C445-20 C445-34 C384-16 C445-16 C384-06 C445-12 C445-30 C384-17 C384-24 C384-48 C445-44 C445-40 C384-52 C384-44 C384-40 C384-32 C384-28 C384-01 C384-58
441-0415EA 3050 SEK
441-0415 441-2933 441-0417 441-0077 441-0427 441-0078 441-0086 441-0429 441-0418 441-0075 441-0416 441-0085 441-0428 441-0079 441-0083 441-0423 441-0431 441-0430 441-0425 441-0422 441-0421 441-0420 441-0419 441-0414 441-0426
Omrörarblad, ankare
Omrörare Omrörningsverktyg
PTFE stirrers: Med skaft i PTFE-belagt rostfritt stål. Det U-formade omrörningsbladet är helt i PTFE. Idealisk för blandning av viskösa vätskor. Starkt, tangentiellt flöde med skärhastighet i marginalområdet, lite sediment på kärlväggen.
  • Utmärkt kemikalieresistens
  • Tål temperaturer från –200 till +250 °C
PTFE blades: Omrörablad i helgjuten PTFE med en uppsättning PTFE/PEEK-klämskruvar, idealisk för blandning av viskösa vätskor. Starkt, tangentiellt flöde med skärhastighet i marginalområdet, lite sediment på kärlväggen.
Omrörablad i helgjuten PTFE med en uppsättning PTFE/PEEK-klämskruvar, idealisk för blandning av viskösa vätskor. Starkt, tangentiellt flöde med skärhastighet i marginalområdet, lite sediment på kärlväggen.
Certifikat: Uppfyller FDA-kraven.
Leveransinformation: A spanner is included with the blades for easy assembly.