VWR®, Provpåse, blixtlåspåse
Leverantör: VWR Collection
129-0320EA 1625 SEK
129-0320 129-0321 129-0322 129-0323 129-0324 129-0325 129-0293 129-0294 129-0295 129-0296 129-0297 129-0298 129-0299 129-0306 129-0307 129-0308 129-0309 129-0310 129-0311 129-0312 129-0313 129-0314 129-0315 129-0316 129-0317 129-0318 129-0319
VWR®, Provpåse, blixtlåspåse
Påsar Provpåsar
Zip-påsar i LDPE, för förvaring och transport av fasta prover, tuber, reservdelar och dokument, tillgängliga med och utan skrivpanel.
  • Snabb förslutning med spår i tryckförseglingen
  • Genomskinlig PE för enkel identifiering av innehållet
  • Kan återförslutas upprepade gånger, flexibel och rivtålig
Förpackning: 100/bag, 10 bags/case.