Syretest, testkit för visuell jämförelse, CHEMets
Leverantör: CHEMetrics
K-7540
R-7540
CHETK-7540EA
3375
SEK
CHETK-7540
CHETR-7540
Syretest, testkit för visuell jämförelse, CHEMets
Testkit för miljöanalys
Testkit för pannvatten och tillämpningar som kräver spårningsnivåer för löst syre.
- Rodazin D-metoden
- Påverkas inte av salinitet, löst gas, hydrazin och sulfit
Leveransinformation: Kitet levereras i plastväska och innehåller allt som behövs för 30 tester: refill, komparator, självhäftande monteringsklämma, ordinarie monteringsklämma, provrör, instruktioner och säkerhetsdatablad.