Cell culture storage bottles, square, PC, Corning®
Leverantör: Corning
431430 431431 431432 431433
734-4205EA 1475 SEK
734-4205 734-4206 734-4207 734-4208
Cell culture storage bottles, square, PC, Corning®
Flaskor Cellodlingsflaskor
PC, fyrkantig.
  • Mer stöttåliga än andra glas- och plastflaskor
  • De tryckta vita emaljgraderingarna är lättare att se än gjutna graderingar
  • Stor, vit markeringsyta för lättare identifiering
  • Flaskorna kan autoklaveras en gång vid 121 °C och 15 psi (upprepad autoklavering försvagar PC och rekommenderas inte)
  • Kan förvaras i upp till −80 °C
De här förvaringsflaskorna är enklare att hantera, kräver mindre utrymme på hyllan och i autoklaven och är idealiska för blandning, provtagning och förvaring.