UV-mikroplattor, 96-brunnars, Corning®
Leverantör: Corning
3635 3679
734-1614EA 13825 SEK
734-1614 734-4120
UV-mikroplattor, 96-brunnars, Corning®
Plattor HTS plattor
Akryl med UV-transparent plan brunnsbotten, icke-sterila. Idealiska för bestämning av nukleinsyra- och proteinkoncentrationer.
  • UV-transparent botten gjuten direkt på akrylbas för bättre styrka och maximal läckagesäkerhet
  • Tillåter avläsning av UV-absorption med låg bakgrund, särskilt vid 260 till 280 nm
  • Certifierat DNas- och RNas-fria
Beställningsinformation: Packed 25 per pack, 50 per case.