Cellodlingsinsert, Costar® Netwell
Leverantör: Corning
3477 3478 3479 3480
734-1586EA 6975 SEK
734-1586 734-1587 734-1588 734-1589
Cellodlingsinsert, Costar® Netwell
Plattor Insatsplattor
Nätbottnar av polyester, fastsatta i PS-ringar eller hölje. Netwell™-insertsen används som vävnadsbärare, hållare och silar för små organ, vävnadssnitt eller explantat i gränsområdet luft-media.
  • Behändig bärare för immuncytokemisk färgning av vävnadssnitt
  • Ger grovfiltrering av vävnadshomogenat, cellsuspensioner och mikrobärare
  • Finns med två maskstorlekar och diametrar
  • Levereras steril och förmonterad i 6- eller 12-brunnsplatta
  • Netwell 24 mm-insertsen passar i Corning® 50 ml-centrifugrör av plast
Polystyrene reagent trays are available in black for improved visibility of tissue sections, or white for colorimetric reaction contrast. Specially designed carriers and handles permit the simultaneous processing of up to 12 samples per carrier. Each carrier kit contains eight carriers and eight handles.