VWR®, Labtop-kylboxar
Leverantör: VWR Collection
479-0641EA 2325 SEK
479-0641 479-0642 479-0643
VWR®, Labtop-kylboxar
Lådor Kyl/Frys Lådor/Påsar
Mini labtop-kylbox för –20 °C, av polykarbonat/icke-toxisk gel: Mini labtop-kylboxen håller 12 mikrocentrifugrör på 0,5 eller 1,5 ml vid en temperatur på under –20 °C i över en timme. Används som bänkmodell eller vid transport. Fylld med icke-toxisk gel. Låt boxen stå i frys med en temperatur på –25 °C i minst 24 timmar innan den används – förvara den vid –25 °C mellan användningstillfällena.
Maxi labtop-kylbox för –20 °C, av polykarbonat/icke-toxisk gel
Maxi labtop-kylboxen håller 32 mikrocentrifugrör på 0,5 eller 1,5 ml vid en temperatur på under –20 °C i över en timme. Används som bänkmodell eller vid transport. Ståltrådshandtaget håller boxen stängd när du bär den. Kylbox och lock fyllda med icke-toxisk gel. Förvara vid –25 °C mellan användningstillfällena.
Labtop-kylbox för –20 °C, av polykarbonat/icke-toxisk gel
Labtop-kylboxen bibehåller temperaturer på mellan –20 och –15 °C i upp till fyra timmar. Rymmer tjugo mikrocentrifugrör eller kryorör på 1,5 till 2,0 ml. De medföljande inläggen rymmer mikrocentrifugrör på 0,2 till 0,5 ml. Tryckta rutor, låsförsett lock, låshandtag, fötter som inte glider.
The −20 °C labtop cooler maintains temperatures between −20 and −15 °C for up to four hours. Polycarbonate. Holds twenty 1,5 to 2,0 ml microcentrifuge tubes or cryovials. Inserts included hold 0,2 to 0,5 ml microcentrifuge tubes. Printed grid, keyed lid, locking handle, non skid feet. Store at −25 °C between use.