Spinner flasks with angled sidearms, Corning®
Leverantör: Corning
4500-125 4500-15L 4500-1L 4500-250 4500-36L 4500-3L 4500-500 4500-6L 4500-8L 4502-15L 4502-36L 4502-3L 4502-6L 4502-8L
734-1907EA 10375 SEK
734-1907 734-1908 734-1909 734-1910 734-1911 734-1912 734-1913 734-1914 734-1915 734-1916 734-1917 734-1918 734-1919 734-1920
Spinner flasks with angled sidearms, Corning®
Kolvar Spinnerflaskor
Borsilikatglas med sidoarmar, icke-sterilt.
  • Bafflar förbättrar luftningen och ger kraftigare omrörning av flaskans innehåll
  • Impellerkonstruktionen ger optimal omrörning
  • Sidoarmarna underlättar åtkomst med 25- och 50 ml-pipetter