VWR® Professional, Värmeplatta
Leverantör: VWR Collection
444-0628EA 14725 SEK
444-0628 444-0625 444-0627 444-0618 444-0619 444-0621 444-0622 444-0624
VWR® Professional, Värmeplatta
Värmeapparater Värmeplattor
Värmeplattorna i VWR® Professional-serien är avsedda för applikationer som kräver hög precision, stabilitet och reproducerbarhet. Med möjlighet att koppla en extern temperaturgivare (RTD). Lättavläst kontrollpanel med touch-knappar och separata LED-displayer för temperatur och tid, alla inställningar syns på en gång. Försedd med fäste för stativstav. Låg modell, tar upp mindre plats och passar i dragskåp. Höljets design gör att eventuellt spill leds bort från de inre komponenterna. Med varningssymbol för varm platta som släks när plattan svalnat. Med justerbart övertemperaturskydd och akustiskt larm som ljuder när tiden blir noll eller när den inställda temperaturen har nåts. Displayen visar de senast använda inställningarna, även om strömmen har stängds av. Mikroprocessorstyrd, med förbättrad elektronik som ger jämn temperatur. Keramikplatta med en kemikalieresistent, reflekterande vit yta som är lätt att rengöra eller tålig aluminiumplatta som ger en jämnare värmeyta.
  • Jämn temperatur
  • Separat digital display för temperatur och tid som visar aktuellt och inställt värde. Displayen visar de senast använda inställningarna även efter det att strömmen har stängts av
  • Svalt, kemikalieresistent hölje
  • Levereras med extern RTD temperaturgivare
  • Välj mellan modeller med keramik- eller aluminiumplatta
Leveransinformation: Levereras komplett med 203 mm lång Pt1000-temperaturgivare i rostfritt stål, 457 mm lång stativstav i rostfritt stål, hållarstav för termometer/temperaturgivare, klämma med 3 klor och krokkoppling.
Observera: * RT= rumstemperatur