VWR® Professional Series, Magnetomrörare
Leverantör: VWR Collection
444-0616EA 13000 SEK
444-0616 444-0612 444-0613 444-0615
VWR® Professional Series, Magnetomrörare
Omrörare Magnetomrörare
VWR® Professional magnetomrörare är designade för applikationer som kräver exceptionell noggrannhet, stabilitet och repeterbarhet. Omrörningsfunktion, med kontinuerlig motor och kraftfull magnet, bibehåller inställd hastighet även under ändrad belastning eller viskositet. Styrplattans kontroller med lättlästa, oberoende LED-displayer för hastighet och tid, gör att operatören kan se alla inställningar på en gång.
  • Mikroprocessorstyrd
  • Separat digital visning av hastighet och tid. Displayen visar de senast använda inställningarna, även om strömmen har stängds av
  • Kemikalieresistent hölje
  • Platta i keramik
Försedd med fäste för stativstav. Låg modell, tar upp mindre plats och passar i dragskåp. Höljets design gör att eventuellt spill leds bort från de inre komponenterna. Med akustiskt larm som ljuder när tiden blir noll. Mikroprocessorstyrd, med jämn omrörning i alla hastigheter. Med mjuk start för bättre magnetkoppling, för att undvika stänk och ge bra kontroll vid låga hastigheter. Keramikplatta med kemikalieresistent, reflekterande vit yta som är lätt att rengöra.
Leveransinformation: Levereras komplett med omrörarmagnet med PTFE-beläggning.