VWR® VMS Advanced, Magnetomrörare
Leverantör: VWR Collection
444-0567EA 4425 SEK
444-0567 444-0568 444-0570 444-0571 444-0572 444-0573 444-0574
VWR® VMS Advanced, Magnetomrörare
Omrörare Magnetomrörare
VWR® Advanced magnetiska omrörare ger exakta och repeterbara resultat. Dessa lättanvända mikroprocessorstyrda enheter har en analog ratt med varvtalsjusteringsmarkeringar. Det bakre höljet har en integrerad stödstångshållare med låsknopp för att ta emot en valfri stödstång och klämsats.
  • Inbyggd fäste för stativstav
  • Analog modell, mikroprocessorstyrd
  • Kemikalieresistent hölje
  • Platta i keramik
Låg modell, tar upp mindre plats och passar i dragskåp. Höljets design gör att eventuellt spill leds bort från de inre komponenterna. Förbättrad elektronik ger jämn omrörning i alla hastigheter. Med mjuk start för bättre magnetkoppling, för att undvika stänk och ge bra kontroll vid låga hastigheter. Kraftfull motor ger driftsäker och pålitlig omrörning. Keramikplatta med en kemikalieresistent, reflekterande vit yta som är lätt att rengöra.
Leveransinformation: Levereras komplett med en PTFE-överdragen omrörarmagnet. Ett stativkit finns tillgängligt (444-2844). Innehåller 457 mm stativstav i rostfritt stål, klämma för termometer/temperaturgivare, klämma med 3 klor och koppling.