Autoklaverdeodorant
Leverantör: VWR Chemicals
320201.100EA 2275 SEK
320201.100 320301.100 320501.100 320601.100
Autoklaverdeodorant
Deodorant
Förbättrar arbetsmiljön och tar bort dålig lukt i samband med autoklavering.
  • Kapselns innehåll frigörs automatiskt när autoklaven värms upp
  • Enkel att använda