VWR®, Reagenstråg
Leverantör: VWR Collection
613-1172EA 1850 SEK
613-1172 613-1173 613-1186 613-1174 613-1175 613-1176 613-1177 613-1178 613-1179 613-1180 613-1181 613-1182 613-1183 613-1171 613-1185 613-1187 613-1184
VWR®, Reagenstråg
Reagenstråg
Dessa engångsreservoarer är designade för användning i flerkanaliga pipetteringstillämpningar och rymmer alla typer av pipetter upp till 12-kanalsbredd.
  • Omsorgsfull design, gradering på väggarnas insida och pip i varje hörn
  • Med batchcertifikat, pyrogen-, DNas- och RNas-fria
  • Osterila eller strålsteriliserade
Beställningsinformation: 25 ml-tråg finns även i delat format med tre separata, mindre tråg, var och en med volym 5 ml; 50 ml-tråg finns i genomskinlig PVC av FDA-kvalitet eller i ny, modifierad PS; alla andra storlekar tillverkas i ren, modifierad PS.