Flerkanaliga pipetter, justerbart avstånd, Move It®
Leverantör: EPPENDORF
3125000.117 3125000.125 3125000.133 3125000.141 3125000.150 3125000.168 3125000.176 3125000.184 3125000.192 3125000.206
613-7003EA 20525 SEK
613-7003 613-7004 613-7005 613-7006 613-6881 613-6882 613-6883 613-6884 613-6885 613-6886
Flerkanaliga pipetter, justerbart avstånd, Move It®
Pipetter Automatpipetter
Move It® är en justerbar avståndsmultipanellpipett som möjliggör enkla formatändringar med 70% tidsbesparing jämfört med enkanaliga pipetter.
  • För plattor (384, 96, 48, 24 och 12-brunnar), rör (1,5 och 2,0 ml) och agarosgeler
  • Spetsavstånd fritt valbart från 4,5 till 33 mm, beroende på pipettvariant
  • Avståndskontroll för snabb växling bakåt och framåt mellan käll- och destinationsformat
  • Manuell justeringsknapp för mjuka vibrationsfria formatbrytare och vätskeöverföring utan dropp
  • Rörfritt system för pålitlighet och säkerhet
Den unika slanglösa designen möjliggör autoklaverbarhet, för minskad risk för kontaminering och bättre provintegritet. Research® plus är helt autoklaverbar och Xplorer® plus är delvis autoklaverbar (endast nedre delen).
Certifikat: Lot-specific certificate.