Silicone fluids, previously Dow Corning 200®
Leverantör: DOW CORNING
630068C 630078E 630098Y 630185G
630068CEA 0 SEK
630068C 630078E 630098Y 630185G
Silicone fluids, previously Dow Corning 200®
Vätskor för termostatbad
En serie silikonvätskor som rekommenderas för användning i bad. Lagtoxisk, inert och med lång livslängd tack vare låg flyktighet.
  • Korrosionsresistent
  • Hög flampunkt
  • Lång hållbarhet
  • Låg avdunstning
Med utmärkta varmeoverforingsegenskaper, kan användas vid ett stort temperaturområde: −40 till +200 °C.
1 cS = 1 mm²/s
Observera: Skadliga ångor kan avges vid höga temperaturer. Vi rekommenderar användning i dragskåp vid temperaturer som överstiger 140 °C.