di-Natriumhydrogen fosfat
Leverantör: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
5.43838.0100 5.43838.0250
5.43838.0100EA 3720 SEK
5.43838.0100 5.43838.0250
di-Natriumhydrogen fosfat
di-Natriumhydrogen fosfat
Formel: Na₂HPO₄
MDL Number: MFCD00003496
CAS nummer: 7558-79-4