Vakuumtorkningskammare, VD- och VDL-serien
Leverantör: Binder
9630-0001 9630-0002 9630-0003 9630-0009 9630-0010 9630-0011
466-0608EA 0 SEK
466-0608 466-0609 466-0610 466-0611 466-0612 466-0613
Vakuumtorkningskammare, VD- och VDL-serien
Värme- och fläktvärmeskåp Vakuumugnar
VD-serien med vakuumtorkningskammare för snabb försiktigt torkning av icke-brandfarliga lösningsmedel ger imponerande prestanda genom sin exakta temperaturreglering och försiktiga torkning. Deras expansionsställteknik garanterar också optimal värmeöverföring, hyllor ger flexibel placering och kammarens inre är lätt att rengöra. VDL-serien med vakuumtorkningskamrar säkerställer maximal säkerhet vid torkning av brandfarliga organiska lösningsmedel och har testats av ett statligt erkänt testinstitut (GS-märke). VD/VDL-enheter kan också köpas som modulära alternativ med vakuumpump och pumpkammare för att bilda ett komplett system.
  • Heated chamber with direct heat transfer via large thermal heating plates
  • Program-controlled drying monitoring with automatic ventilation at end of process
  • Internal data logger, measured values can be read out in open format via USB
  • Large viewing window with option of interior lighting for VD units
  • Shatterproof, spring-mounted safety glass panel
  • Universal access port DN 16
  • Computer interface: Ethernet
VD-vakuumtorkningskamrarna för icke-brandfarliga lösningsmedel torra material utan rester, skalning eller oxidation, och utan att utgöra en risk för lösningsmedlen i processen. Torkkamrarna är utrustade med den innovativa APT.line ™ -förvärmningskammarteknologin för att säkerställa homogen temperaturfördelning och maximal temperaturnoggrannhet. Säkerheten garanteras av en inert gasanslutning, den korrosionsbeständiga rostfritt stålbeläggningen i torkkammaren gör enheterna robusta och enkla att rengöra. VD vakuumtorkningskammare är extremt enkla att använda tack vare regulatorn med en digital display av tryck och temperatur samt intervall och realtidsprogrammering.
VD-modeller kan användas för snabb och effektiv men ändå skonsam torkning av de aktuella materialen. Värme överförs till provet direkt med hjälp av värmeledarplattor, varvid torkningen är homogen, snabb och fri från kondensation över hela det användbara utrymmet.
• Temperaturområde: 9 °C över omgivningen till 220 °C
• Bevisat säkerhetskoncept säkerställer säkert arbete
• Två reläutgångar, 24 V DC (max. 0,4 A)
VDL vakuumtorkningskamrar för brandfarliga lösningsmedel kombinerar effektiv torkning med ett sofistikerat säkerhetskoncept. Torkning tas om hand snabbt och utan rester, skalning eller oxidation. Säkerhet vid torkning av prover som innehåller brandfarliga lösningsmedel garanteras tack vare det explosionssäkra interiöret i vakuumtorkkamrarna. Explosionsskyddad enhet med klassificering enligt ATEX-direktiv 2014/34/EU: EX II 2/3/- G IIB T3 Gb/Gc/- X .. Utöver en snabbtorkningsprocess och höga nivåer av processtillförlitlighet är kamrarna också snabbt och enkelt att rengöra tack vare den släta inre kammaren med rundade hörn, den inre beläggningen i rostfritt stål och de avtagbara stativen. Värme överförs till provet direkt med hjälp av värmeledningsplattor, och APT.line ™ förvärmningskammarteknologin ser till att provtorkningen är homogen över hela det användbara utrymmet. Torkning sker snabbt, skonsamt och kondensfritt på aluminium expansionsställningar som kan justeras flexibelt.
• Temperaturområde: 10 °C över omgivningen till 110 °C
• Intuitiv pekskärmsregulator med grafiskt tryck och temperaturvisning
• Tryckkontrollenhet för uppvärmning aktiverad från <100 mbar
Leveransinformation: VD/VDL-modellerna levereras med inert gasanslutning och ett expansionsställ i aluminium som kan anpassas.