Natriumdihydrogenorthofosfat, vattenfri, LiChropur™ för HPLC, Supelco®
Leverantör: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
5.43840.0100 5.43840.0250
5.43840.0100EA 1950 SEK
5.43840.0100 5.43840.0250
Natriumdihydrogenorthofosfat, vattenfri, LiChropur™ för HPLC, Supelco®
Natriumdihydrogenorthofosfat
Formel: NaH₂PO₄
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00003527
CAS nummer: 7558-80-7
EINECS: 231-449-2