Pyridin, EMPARTA® ACS analytiskt reagens
Leverantör: Merck
Fara
Synonyms: Azabenzene, Azine
1.94601.0500 1.94601.4000
1.94601.0500EA 2100 SEK
1.94601.0500 1.94601.4000
Pyridin, EMPARTA® ACS analytiskt reagens
Pyridin
Formel: C₅H₅N
Kokpunkt: 115 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: –42 °C
Densitet: 0,982 g/cm3 (20 °C)
Flampunkt: 17 °C
MDL Number: MFCD00011732
CAS nummer: 110-86-1
EINECS: 203-809-9
UN: 1282
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3f9c5934940218027dae0d80a1f98b6d5179c0a8&vid=9f2ef46a26e488d366e82869b3acb96652b5dab1&prid=web&clid=SAPDAM