Xylen EMPARTA® ACS analytiskt reagens
Leverantör: Merck
|
Fara
|
Synonyms:
Dimethylbenzene
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.08633.2500
1.08633.4000
1.08633.2500EA
1850
SEK
1.08633.2500
1.08633.4000
Xylen EMPARTA® ACS analytiskt reagens
Xylen
Formel:
C₆H₄(CH₃)₂ MW: 106,17 g/mol Smältpunkt: –47 °C Flampunkt: 26 °C |
MDL Number:
MFCD00077264 CAS nummer: 1330-20-7 UN: 1307 ADR: 3,III |