Saccharin ≥99%, GPR RECTAPUR®
Leverantör: VWR Chemicals
Synonyms: o-Sulphobenzimide, o-Benzoic sulphimide
87073.260EA 710 SEK
87073.260 87073.360
Saccharin ≥99%, GPR RECTAPUR®
Saccharin
Formel: C₇H₅NO₃S
MW: 183,19 g/mol
MDL Number: MFCD00005866
CAS nummer: 81-07-2
EINECS: 201-321-0
Order Now
Specifikation testresultat
Assay Min. 99 %
Melting point 226 --> 230 °C