Digitaltermometer, GFX 460
Leverantör: EBRO
1340-5460 1340-5464
620-1386EA 6800 SEK
620-1386 471-1060
Digitaltermometer, GFX 460
Termometrar Digitaltermometrar
These electronic contact thermometers are suitable for applications with all magnetic stirrers.
  • Hög noggrannhet genom "fuzzy logic"
  • Kan användas med alla magnetomrörare
  • Minimerar överskridande av temperaturgräns
  • Status visas på LED-display med bakgrundsbelysning
DIN 45322 (diode connection). Safety circuit according to DIN 12878 class 1 and 2.
Certifikat: DIN 45322 (diodanslutning)
Säkerhetskrets enligt DIN 12878 klass 1 och 2.
Leveransinformation: Levereras med extern strömkälla, 9 til 12 V DC, 20 mA.