Nickel(II) acetylacetonate för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Fara
Synonyms: Bis(2,4-pentanedionato-O,O')nickel (II), Nickel (II) bis(2,4-pentanedionato-O,O'), Nickel acetylacetonate, Nickel (II) 2,4-pentanedionate
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.06715.0025 8.06715.0100 8.06715.9025
8.06715.0025EA 683 SEK
8.06715.0025 8.06715.0100 8.06715.9025
Nickel(II) acetylacetonate för syntes, Sigma-Aldrich®
Nickel(II) acetylacetonate
Formel: C₁₀H₁₄NiO₄
MW: 256.91 g/mol
Kokpunkt: 220
Smältpunkt: 208
Densitet: 1.455 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00000024
CAS nummer: 3264-82-2
EINECS: 221-875-7
Merck Index: 12,06584
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility 4.8 g/l (20 °C)
Melting Point 208 °C
Molar Mass 256.91 g/mol
Bulk Density 470 kg/m3
Boiling Point 220 - 235 °C (14 hPa)
Vapor Pressure 2.7 hPa (110 °C)
Synonyms Bis(acetylacetonato)nickel(II), Bis(2,4-pentanedionato) nickel(II)
Hill Formula C10H14NiO4