Nickel(II) acetylacetonate för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
|
Fara
|
Synonyms:
Bis(2,4-pentanedionato-O,O')nickel (II), Nickel (II) bis(2,4-pentanedionato-O,O'), Nickel acetylacetonate, Nickel (II) 2,4-pentanedionate
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.06715.0025
8.06715.0100
8.06715.9025
8.06715.0025EA
683
SEK
8.06715.0025
8.06715.0100
8.06715.9025
Nickel(II) acetylacetonate för syntes, Sigma-Aldrich®
Nickel(II) acetylacetonate
Formel:
C₁₀H₁₄NiO₄ MW: 256.91 g/mol Kokpunkt: 220 Smältpunkt: 208 Densitet: 1.455 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00000024 CAS nummer: 3264-82-2 EINECS: 221-875-7 Merck Index: 12,06584 |
Specifikation testresultat
Solubility | 4.8 g/l (20 °C) |
Melting Point | 208 °C |
Molar Mass | 256.91 g/mol |
Bulk Density | 470 kg/m3 |
Boiling Point | 220 - 235 °C (14 hPa) |
Vapor Pressure | 2.7 hPa (110 °C) |
Synonyms | Bis(acetylacetonato)nickel(II), Bis(2,4-pentanedionato) nickel(II) |
Hill Formula | C10H14NiO4 |