Palladium(II) oxide hydrogenation catalyst, för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Fara
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07107.0001 8.07107.8500
8.07107.0001EA 4170 SEK
8.07107.0001 8.07107.8500
Palladium(II) oxide hydrogenation catalyst, för syntes, Sigma-Aldrich®
Palladium(II) oxide
Formel: OPd
MW: 122.42 g/mol
Smältpunkt: 870
Densitet: 8.73 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011172
CAS nummer: 1314-08-5
EINECS: 215-218-3
UN: 1479
ADR: 5.1 II
Merck Index: 12,07125
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility (20 °C) insoluble
Molar Mass 122.42 g/mol
Hill Formula OPd
Chemical Formula PdO