Molybdentrioxid analytiskt reagens, Supelco®
Leverantör: Merck
Varning
Synonyms: Molybdenum trioxide
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.00403.0100 1.00403.0500
1.00403.0100EA 2220 SEK
1.00403.0100 1.00403.0500
Molybdentrioxid analytiskt reagens, Supelco®
Molybdentrioxid
Formel: MoO₃
Kokpunkt: 1155 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 795 °C
Densitet: 4,69 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00003469
CAS nummer: 1313-27-5
EINECS: 215-204-7
UN: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,06261
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility 0.5 g/l (20 °C)
Melting Point 795 °C
Molar Mass 143.94 g/mol
Bulk Density 1200 kg/m3
Boiling Point 1155 °C
Density 4.70 g/cm3 (26 °C)