Tungsten carbide ≥99.5%
Leverantör: Thermo Scientific
Varning
41665.18 41665.30
41665.18EA 4625 SEK
41665.18 41665.30
Tungsten carbide ≥99.5%
Tungsten carbide
Purity: 99.5% CAS No.: 12070-13-2 Molecular Formula: CW2 Formula Weight: 379.71 Physical Form: -325 Mesh Powder Density: 17.15 Appearance: Black Melting Point: ≈2800° UN No.: 3178 MDL No.: MFCD00801036
Formel: CW₂
Kokpunkt: 6000 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: ∼2800 °C
Densitet: 17,15
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00801036
CAS nummer: 12070-13-2
EINECS: 235-124-6
UN: 3178
ADR: 4.1,III