Zirconium(IV) tert-butanolate ≥99.99%
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Varning
39546.04 39546.09
39546.04EA 3425 SEK
39546.04 39546.09
Zirconium(IV) tert-butanolate ≥99.99%
Zirconium(IV) tert-butanolate
Formel: C₁₆H₃₆O₄Zr
Kokpunkt: 90 °C (5 mmHg)
Densitet: 0,985
Flampunkt: 85 °C (185 °F)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00075085
CAS nummer: 2081-12-1