Copper(II) acetylacetonate för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Varning
Synonyms: Bis(2,4-pentanedionato-O,O')copper (II), Copper (II) bis(2,4-pentanedionato-O,O'), Bis(acetylacetone)copper, Copper (II) 2,4-pentanedionate
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.02712.0100
8.02712.0100EA 1020 SEK
8.02712.0100
Copper(II) acetylacetonate för syntes, Sigma-Aldrich®
Copper(II) acetylacetonate
Formel: C₁₀H₁₄CuO₄
MW: 261.76 g/mol
Smältpunkt: 279…283 °C
MDL Number: MFCD00000016
CAS nummer: 13395-16-9
EINECS: 236-477-9
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility 0.2 g/l (20 °C)
Melting Point 245 °C (decomposition)
Molar Mass 261.76 g/mol
Bulk Density 200 - 400 kg/m3
Boiling Point 160 °C (13 hPa)
Vapor Pressure 0.13 hPa (163 °C)