Silver tetrafluoroborate för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Fara
Synonyms: Argentous tetrafluoroborate
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18881.0005 8.18881.0025
8.18881.0005EA 1530 SEK
8.18881.0005 8.18881.0025
Silver tetrafluoroborate för syntes, Sigma-Aldrich®
Silver tetrafluoroborate
Formel: AgBF₄
MW: 194.67 g/mol
Smältpunkt: 200
MDL Number: MFCD00003408
CAS nummer: 14104-20-2
EINECS: 237-956-5
UN: 3260
ADR: 8 II
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 70 - 73 °C
Molar Mass 194.67 g/mol